Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tazobactam sodium salt
Codice prodotto. 15545146 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545146 1 g 1g
15555146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15545146 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455370010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89785-84-2
Formula molecolare C10H11N4NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 322.27
InChI Key RFMIKMMOLPNEDG-LEFOPYBQSA-M
IUPAC Name sodium (2S,3S)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2C(CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tazobactam sodium salt
Tipo Tazobactam Sodium Salt
Punto di fusione 140.0°C to 147.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 322.27