Learn More
TB5, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459776
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16459776 50 mg 50mg
16444496 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16459776 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100975
MedChemExpress TB5 is a potent, selective and reversible inhibitor of hMAO-B with a Ki value of 0.11±0.01 μM.
TB5 is a potent, selective and reversible inhibitor of hMAO-B with a Ki value of 0.11±0.01 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico TB5
Forma fisica Solid
CAS 948841-07-4
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H14BrNOS
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 14.29 mg/mL (42.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)S1)/C=C/C2=CC=C(N(C)C)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 336.25
Peso formulazione 336.25
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only