Learn More
MedChemExpress TB500
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.0% |
| CAS | 885340-08-9 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecolare | 889.01 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 250 mg/mL (281.21 mM∣Need ultrasonic) |