Learn More
Novus Biologicals™ TBARS/Thiobarbituric Acid Reactive Substances Assay Kit (Fluorometric)
Codice prodotto. 18614190 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614190 96 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614190 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP324538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    357.00€ / 1 sets
    Risparmia 21.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Assay Kit (Fluorometric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Quantità 96 Tests
Specie Non-species specific