Learn More
Novus Biologicals™ TBC1D10A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18537181 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18537181 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18537181 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00083874T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio TBC1D10A
Sinonimo EBP50-PDX interactor of 64 kDa, EPI64, rab27A-GAP-alpha, TBC1 domain family member 10 A, TBC1 domain family, member 10 A
Simbolo del gene TBC1D10A