Learn More
Novus Biologicals™ TBC1D22B 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18382109 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18382109 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18382109 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00055633T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Signal Transduction
Bersaglio TBC1D22B
Sinonimo C6orf197, chromosome 6 open reading frame 197, dJ744I24.2, DKFZp762J0110, FLJ20337, MGC125626, MGC125627, RP4-744I24.2, TBC1 domain family member 22B, TBC1 domain family, member 22B
Simbolo del gene TBC1D22B