Learn More
R&D Systems™ TC ASK 10
Codice prodotto. 30001633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001633 50 mg 50mg
30001618 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001633 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4825/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ASK1 inhibitor; orally bioavailable
Potent ASK1 inhibitor (IC50 = 14 nM); displays selectivity for ASK1 over other kinases including ASK2 (IC50 = 0.51 μM), MEKK1, TAK1, IKKβ, ERK1, JNK1, p38α, GSK-3β, PKCθ and B-raf (IC50 values are > 10 μM). Blocks downstream JNK1/p38 phosphorylation in cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1005775-56-3
Formula molecolare C21H23Cl2N5O
Specifica
Materiale o nome chimico TC ASK 10
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 432.35
Purezza >98%
Peso molecolare 432.349