Learn More
TC-DAPK 6, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472677
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16472677 50 mg 50mg
16446588 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472677 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15513
MedChemExpress TC-DAPK 6 is a potent, ATP-competitive, and highly selective DAPK inhibitor (IC50=69 and 225 nM against DAPK1 and DAPK3, respectively, with 10 μM ATP).
TC-DAPK 6 is a potent, ATP-competitive, and highly selective DAPK inhibitor (IC50=69 and 225 nM against DAPK1 and DAPK3, respectively, with 10 μM ATP).
Specifica
Materiale o nome chimico TC-DAPK 6
CAS 315694-89-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12N2O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 18.67 mg/mL (67.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(/C=C/C1=CC=CC=C1)=N/2)C2=C/C3=CC=CN=C3
Molecular Weight (g/mol) 276.29
Peso formulazione 276.29
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only