Learn More
Tocris Bioscience™ TC-DAPK 6
Codice prodotto. 18064652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18064652 10 mg 10mg
18014422 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18064652 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4301/10
Potent and selective inhibitor of DAPK1
Potent and selective, ATP-competitive inhibitor of death-associated protein kinase 1 (DAPK1) (IC50 values are 69 and 225 nM for DAPK1 and DAPK3 respectively, when assayed with 10 μM ATP). Displays selectivity for DAPK1 over a range of 48 other kinases, including Abl, AMPK, Chk1, Met and Src (IC50 > 10 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 315694-89-4
Formula molecolare C17H12N2O2
Specifica
Materiale o nome chimico TC-DAPK 6
Quantità 10 mg
Peso formulazione 276.29
Purezza >98%
Peso molecolare 276.295