Learn More
TC-E 5005, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 30001980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001980 10 mg 10mg
30001988 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001980 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 4572/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Potent and selective PDE10A inhibitor
Potent and selective PDE10A inhibitor (IC50 values are 7.28, 239, 779, 919, 3100 and 3700 nM at PDE10A, 2A, 11A, 5A, 7B and 3A respectively and >5000 nM at PDE1B, 4A, 6, 8A and 9A). Reverses MK 801-induced hyperactivity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 959705-64-7
Formula molecolare C15H18N4O
Molecular Weight (g/mol) 270.336
InChI Key YNADXFWEXJTQSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propylimidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 3,4-dimethyl-8-methoxy-1-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine,2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl, 12-methoxy-5,7-dimethyl-3-propyl-2,4,8,13-tetraazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,3,5,7,9,11-hexaene
PubChem CID 24802717
SMILES CCCC1=NC(=C2N1C3=C(C=CC(=N3)OC)N=C2C)C
Specifica
Materiale o nome chimico TC-E 5005
Quantità 10 mg
Peso formulazione 270.33
Percent Purity >99%