Learn More
TC-G-1008, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16490147
Marca: Medchem Express HY103007
MedChemExpress TC-G-1008 (GPR39-C3) is a potent and orally available GPR39 agonist with EC50 values of 0.4 and 0.8 nM for rat and human receptors respectively.
TC-G-1008 (GPR39-C3) is a potent and orally available GPR39 agonist with EC50 values of 0.4 and 0.8 nM for rat and human receptors respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico TC-G-1008
CAS 1621175-65-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H19ClN6O2S
Quantità 50 mg
Sinonimo GPR39-C3
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.72 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(CNC2=NC(NC)=NC(C3=NC=CC=C3)=C2)C(Cl)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 418.9
Peso formulazione 418.9
Percent Purity 99.03%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.