Learn More
TC HSD 21, MedChemExpress
Codice prodotto. 16426567
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16426567
Marca: Medchem Express HY103394
MedChemExpress TC HSD 21 is a potent 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) inhibitor with an IC50 of 14 nM. TC HSD 21 shows excellent selectivity over 17β-HSD isoenzymes and nuclear receptors.
TC HSD 21 is a potent 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 (17β-HSD3) inhibitor with an IC50 of 14 nM. TC HSD 21 shows excellent selectivity over 17β-HSD isoenzymes and nuclear receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico TC HSD 21
CAS 330203-01-5
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12BrNO3S2
Quantità 5 mg
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(O)C(Br)=C3)=S
Molecular Weight (g/mol) 422.32
Peso formulazione 422.32
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.