Learn More
R&D Systems™ TC-MCH 7c
Descrizione
Potent, selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1R) antagonist (IC50= 5.6 nM in hMCH1R-expressing CHO cells). Displays selectivity for MCH1R over MCH2R (IC50 = > 10 μM). Decreases body weight in a mouse model of diet-induced obesity. Brain penetrant; orally active.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | TC-MCH 7c |
| CAS | 864756-35-4 |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C24H25FN2O3 |
| Peso formulazione | 408.47 |
| Purezza | >97% |
| Peso molecolare | 408.473 |