missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCEAL7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | TCEAL7 |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808153
|
Proteintech
11218-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898143
|
Proteintech
11218-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Plays a role in the negative regulation of NF-kappa-B signaling at the basal level by modulating transcriptional activity of NF-kappa-B on its target gene promoters. Associates with cyclin D1 promoter containing Myc E-box sequence and transcriptionally represses cyclin D1 expression. Regulates telomerase reverse transcriptase expression and telomerase activity in both ALT (alternative lengthening of telomeres)and telomerase-positive cell lines.Specifica
TCEAL7 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BRU2 | |
56849 | |
TCEAL7 Fusion Protein Ag1715 | |
Primary | |
-20°C | |
TCEAL7 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MPMGp800C04260Q003, TCEA like protein 7, TCEAL7 | |
TCEAL7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |