missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF4 Antibody (TCF4/1705), PE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18680158 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18680158 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18680158 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308236PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TCF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TCF4
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classificazione Monoclonal
Clone TCF4/1705
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Transcription Factors and Regulators
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6925
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.