missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | TCN2 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899693
|
Proteintech
12157-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889693
|
Proteintech
12157-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Transcobalamin I (TCI) and Transcobalamin II (TCII) are secreted proteins belonging to the eukaryotic cobalamin transport proteins family and also to the vitamin B12-binding protein family. The genes encoding these proteins map to chromosome 11q11-q12 and 22q12.2, respectively. Transcobalamin I is a constituent of secondary granules in neutrophils, while Transcobalamin II binds cobalamin and mediates its transport into cells. These plasma proteins are expressed in various tissues and secretions.Specifica
TCN2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O88968, P20062, Q9R0D6 | |
21452, 64365, 6948 | |
TCN2 Fusion Protein Ag2825 | |
Primary | |
-20°C | |
TCN2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
D22S676, D22S750, TC 2, TC II, TC2, TCII, TCN2, Transcobalamin 2, Transcobalamin II | |
Tcn2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |