Learn More
TCR beta Armenian Hamster, PerCP-Cy5.5, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
137.00€ - 326.00€
Specifica
Antigene | TCR beta |
---|---|
Clone | H57-597 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15942498
|
EnquireBio
QAB79-PCP55-25UG |
25 μg |
137.00€
25µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932498
|
EnquireBio
QAB79-PCP55-100UG |
100 μg |
326.00€
100µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TCR beta | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Tcrb | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
21577 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |