Learn More
TCS 2314, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467807
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16467807 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16467807 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12308
MedChemExpress TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico TCS 2314
Forma fisica Solid
CAS 317353-73-4
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H34N4O6
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES O=C(O)CC1CCN(C([C@H]2N(C(CC3=CC=C(NC(NC4=CC=CC=C4C)=O)C=C3)=O)CCOC2)=O)CC1
Molecular Weight (g/mol) 522.59
Peso formulazione 522.59
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only