Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2314
Codice prodotto. 18044232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18044232 50 mg 10mg
18035322 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18044232 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 3900/50
α4β1 (VLA-4) antagonist
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 317353-73-4
Formula molecolare C28H34N4O6
Specifica
Materiale o nome chimico TCS 2314
Quantità 50 mg
Peso formulazione 522.59
Purezza 98%
Peso molecolare 522.602