Learn More
R&D Systems™ TCS 359
Codice prodotto. 18075592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18075592 10 mg 10mg
18055182 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18075592 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2591/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent FLT3 inhibitor
Potent inhibitor of FLT3 receptor tyrosine kinase (IC50 = 42 nM) that displays selectivity over a range of other kinases. Exhibits antiproliferative effects on MV4-11 cells, a human acute myelogenous leukemia cell line expressing a constitutively active mutant FLT3 (IC50 = 340 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 301305-73-7
Formula molecolare C18H20N2O4S
Specifica
Materiale o nome chimico TCS 359
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 360.43
Purezza >99%
Peso molecolare 360.428