Learn More
TCS 359, MedChemExpress
Codice prodotto. 16425908
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16425908 10 mg -
16412057 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16425908 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13907
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico TCS 359
CAS 301305-73-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H20N2O4S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 14.29 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)SC3=C1CCCC3)N
Molecular Weight (g/mol) 360.43
Peso formulazione 360.43
Percent Purity 98.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only