Learn More
TCS JNK 5a, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422957
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16422957 50 mg 50mg
16416898 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16422957 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15881
MedChemExpress TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
Specifica
Materiale o nome chimico TCS JNK 5a
Forma fisica Solid
CAS 312917-14-9
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H16N2OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo JNK Inhibitor IX
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 51 mg/mL (153.42 mM)
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)NC3=C(C#N)C(CCCC4)=C4S3
Molecular Weight (g/mol) 332.42
Peso formulazione 332.42
Percent Purity 98.96%
Grado Research
Research purposes only