Learn More
Tocris Bioscience™ TCS JNK 5a
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18034182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18034182 10 mg 10mg
18074082 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18034182 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2827/10
Selective inhibitor of JNK2 and JNK3
Selective inhibitor of JNK2 and JNK3 (pIC50 values are 6.7, 6.5, <5.0 and <4.8 for JNK3, JNK2, JNK1 and p38α respectively). Displays no significant activity at a range of other protein kinases including EGFR, ErbB2, cdk2, PLK-1 and Src (pIC50 < 5.0).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312917-14-9
Formula molecolare C20H16N2OS
Specifica
Materiale o nome chimico TCS JNK 5a
Quantità 10 mg
Peso formulazione 332.42
Purezza >99%
Peso molecolare 332.421