Learn More
TCTEX1D1 Antibody, HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601931 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601931 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601931 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP281830H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TCTEX1D1 Polyclonal antibody specifically detects TCTEX1D1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene TCTEX1D1
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene FLJ40873, MGC125768, RP11-266I14.2, Tctex1 domain containing 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno TCTEX1D1 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of TCTEX1D1. Amino Acid Squence: SYMEEPSQRDDISRLT
Metodo di purificazione Peptide affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 200132
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus