Learn More
R&D Systems™ TDZD 8
Beschreibung
TDZD 8 is a selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β (IC50 = 2 μM); thiadiazolidinone deriviative. Does not inhibit Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA or PKC at >100 μM. Reduces severity of L-dopa-induced dyskinesia in a Parkinson's disease in vivo model.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 327036-89-5 |
| Quantità | 50 mg |
| Solubilità | Soluble to 100mM in DMSO, 100mM in ethanol |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C10H10N2O2S |
| Peso formulazione | 222.26g/mol |
| Colore | White |
| Product Type | Inhibitor |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?