Learn More
TDZD-8, MedChemExpress
Descrizione
TDZD-8 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 2 μM
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | TDZD-8 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 327036-89-5 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H10N2O2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | GSK-3β Inhibitor I NP 01139 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.92 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only