Learn More
Tebbe reagent, 0.5 M solution in toluene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17535535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity: 5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17535535 Quantity: 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17535535 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Vettore alfa TEBBEREAGENT
Materiale o nome chimico Tebbe reagent
CAS 67719-69-1, 108-88-3
CAS min. % 15%, 85%
CAS max % 15%, 85%
Colore Dark red to purple
Punto d'infiammabilità 4°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C13H18AlClTi
Numero MDL 00151575
Quantità 5 mL
Fieser 17-69
Indice di Merck 15-9228
Informazioni di solubilità Reacts with water
InChI Key HIVIAXIRSNAVAD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Ti+4].C[Al](C)[CH2-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
IUPAC Name titanium(4+) (dimethylalumanyl)methanide bis(cyclopenta-2,4-dien-1-ide) chloride
Molecular Weight (g/mol) 284.59
Forma fisica Solution