Learn More
Tebuconazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451446
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451446 200 mg 200mg
16442289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16451446 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0852
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Tebuconazole
Forma fisica Solid
CAS 107534-96-3
Colore White
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H22ClN3O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.43 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN2C=NC=N2
Molecular Weight (g/mol) 307.82
Peso formulazione 307.82
Percent Purity 99.64%
Grado Research
Research purposes only