missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tebufenpyrad, TRC

Codice prodotto. 30135459
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135459 10 g 10g
18004030 1 g 1g
18031920 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30135459 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT01350010G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 119168-77-3
Formula molecolare C18 H24 Cl N3 O
Molecular Weight (g/mol) 333.86
Sinonimo 4-Chloro-N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide (ACI), AC 801757, Fenpyrad, Masai, MK 239, N-(4-tert-Butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide, Oscar, Pyranica, Tebufenpyrad, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 4-chloro-N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-3-ethyl-1-methyl- (9CI, ACI)
IUPAC Name N-[(4-tert-butylphenyl)methyl]-4-chloro-5-ethyl-2-methylpyrazole-3-carboxamide
SMILES CCc1nn(C)c(C(=O)NCc2ccc(cc2)C(C)(C)C)c1Cl

Specifica

Materiale o nome chimico Tebufenpyrad
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C18H24ClN3O/c1-6-14-15(19)16(22(5)21-14)17(23)20-11-12-7-9-13(10-8-12)18(2,3)4/h7-10H,6,11H2,1-5H3,(H,20,23)
Peso formulazione 333.1608
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.