Learn More
Techne 3PrimeX Thermal Cyclers
Design flexibility allows unit to be upgraded to included gradient cycling capability
Marca:  Techne 3PRIMEX/05
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12698875
  • 3855.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
05-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Interfaccia touchscreen a colori (3.5 pollici VGA con display grafico) per impostazione rapida del programma
  • Programmi trasferibili tra gli strumenti mediante USB o su PC
  • Capacità estesa per campioni, per 48 microprovette da 0.2 ml, 30 provette da 0.5 m e piastra a 96 pozzetti a mezzo volume in formato orizzontale
  • Memoria interna per la memorizzazione di 1000 programmi con salvataggio illimitato su chiave dati USB
  • Ingombro ridotto
  • Riavvio automatico in caso di interruzioni di corrente
  • Pressione regolabile del coperchio riscaldato
  • Requisiti elettrici: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specifiche:
  • Intervallo di temperature blocco: da 4° a 100°C (mantenimento finale di 4°C)
  • Uniformità del blocco a 55°C: <±0.3°C
  • Precisione della temperatura a 55°C: <±0.25°C
  • Temperatura regolabile del coperchio riscaldato: da 35° a 115 °C o disattivata
  • Velocità di riscaldamento massima: 3.0°C/sec
  • Tipo: da 2 a 4 elementi Peltier/blocchi
  • Aggiornamento al ciclo a gradiente con l'acquisto di 3PRIMEX / USB
  • L x P x A: 350 x 210 x 280mm
  • peso: 6kg
Warranty
4 anni di garanzia
Specifica
Specifica
30 x 0.5 ml
PrimeX
100-230 V 50-60 Hz, 155 W