Learn More
Techne Termociclatori a gradiente 5PrimeG
Allows annealing temperatures to be optimised in one experiment with a wide linear gradient range of 19 to 29°C. Techne™ 5PrimeG Gradient Enabled Thermal Cycler delivers high performance, high throughput and maximum flexibility.
Marca: Techne 5PRIMEG/05
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- L'ampio gradiente lineare con intervallo di 29°C consente di ottimizzare le temperature di ricottura degli esperimenti
- Funzione di calcolo del gradiente che consente di visualizzare la temperatura di ciascuna delle 12 colonne, garantendo facilità di replica delle condizioni termiche
- Interfaccia con touchscreen a colori (VGA da 3.5 poll. con display grafico) per l'impostazione rapida dei programmi
- Programmi trasferibili tra gli strumenti o su PC mediante USB
- Opzioni blocco: 96 x 0.2ml (compatibile con piastre con e senza bordo), 60 x 0.5 ml, 384 pozzetti e blocchetto combinato (33 x 0.2ml e 33 x 0.5ml)
- La memoria interna consente la memorizzazione di 1000 programmi con spazio di salvataggio illimitato su chiave dati USB
- Ingombro ridotto
- Riavvio automatico in caso di interruzioni di corrente
- Pressione del coperchio riscaldato regolabile
- Requisiti elettrici: 100-230V 50-60Hz, 155w
Specifiche:
- Intervallo di temperature blocco: da 10° a 100°C (mantenimento finale di 4°C)
- Uniformità del blocco a 55°C: <±0.3°C
- Precisione della temperatura a 55°C: <±0.25°C
- Temperatura regolabile del coperchio riscaldato: da 35°C a 115°C o disattivata
- Velocità di riscaldamento massima: 3.4°C/sec
- Range di gradiente: da 30° a 80°C
- Gradiente massimo: 29°C (19°C per il blocco da 384)
- Gradiente minimo: 1°C
- Tipo: 8 elementi Peltier/blocco
- L x P x A: 420 x 240 x 240mm
- peso: 9.4kg
Warranty
4 anni di garanzia
Specifica
60 x 0.5 ml | |
1000 | |
±25 °C | |
420 x 240 x 240 mm |
Da 35 °C a 115 °C o spento | |
Da 10 °C a 100 °C (mantenimento finale entro 4 °C) | |
±0.3 °C | |
100-230 V 50-60 Hz, 450 W |