Learn More
Cole-Parmer™ Glass Hybridization Tube with Push on End Cap
Codice prodotto. 11583839
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
220 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11583839 220 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11583839 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3945511
Spedizione stimata: 23-12-2026
Complement your hybridization incubation systems with this Glass Hybridization Tube with Push on End Cap.
  • Expand the capabilities of your Cole Parmer HI-200 Series Hybridization Incubators with our collection of optional accessories.
  • This collection includes a selection of rocking platforms, hybridization tubes of various sizes, and tube holders with clips.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HI-200D Hybridization Incubators
Include Push on End Cap
Lunghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Imballaggio 1 Ea.
Tipo di chiusura Push-on End Cap
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Hybridization Tube