Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Unheated Water Bath
Product Code. 12797919
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Unit Size:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Unit Size
12797919 18 L Pezzo
11513779 12 L Pezzo
12707929 26 L Pezzo
12717929 48 L Pezzo
12777919 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12797919 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 1611201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.00€
    610.57€ / pezzi 1
    Risparmia 107.43€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
This WBU-200 Series Unheated Water Bath features a corrosion resistant stainless steel inner for easy cleaning.
  • Constructed of durable stainless steel.
  • Rugged splash-proof case.
  • Integrated carrying handle for added safety.
  • Designed to be used with a clip-on Tempette or Tempunit™ thermoregulator (sold separately), these water baths incorporate carrying handles for added safety.
  • All water baths have stoved enamelled steel outer cases and are supplied with bridge mounting plate to hold the thermoregulator.
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 4.8 gal.
Materiale camera Acciaio inox
Descrizione Waterbath
Capacità (sistema metrico) 18 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Clip-on Tempette
Tipo Unheated Water Bath
Materiale Stainless Steel
Temperatura massima (sistema metrico) 200°C
Lunghezza (sistema metrico) 530 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 505 mm
Larghezza (sistema metrico) 325 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 300 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 5.9 in.
Altezza (sistema metrico) 172 mm
Altezza (sistema metrico) interno 150 mm
Profondità (sistema imperiale) 2.6 in.
Profondità (sistema metrico) 65 mm
Peso (sistema metrico) 7.5 kg