Learn More
Tampone tecnico pH: 11
Codice prodotto. 11962535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 250 mL
Dimensione della confezione:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11962535 6 x 250 mL 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11962535 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51350026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    87.09€ / 1500mL
    Risparmia 9.91€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Traceable to the primary standards of reference materials selected by NIST.
  • pH 11.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Technical buffer pH 11.00, 6 x 250mL
pH 11
Quantità 6 x 250 mL
Tipo di soluzione Tampone
Imballaggio 6x 250 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mettler-Toledo technical buffer, pH 11.00, 6x250 mL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diisopropylamine