Learn More
Tampone tecnico pH 2
Descrizione
- pH 2
Specifica
Specifica
| Descrizione | Technical buffer pH 2.00, 6 x 250mL |
| pH | 2 |
| Quantità | 6 x 250 mL |
| Tipo di soluzione | Tampone |
| Imballaggio | 6x 250 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Technical buffer pH 2.00
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous