Learn More
Tampone tecnico
Un tampone pH affidabile e versatile. Le soluzioni tampone pH Mettler Toledo™ di grado tecnico sono specificate a due cifre decimali e sono tracciabili agli standard NIST. La soluzione codificata a colori viene fornita in un pratico flacone in plastica da 250 ml completa di etichette esaustive.
Marca: Mettler Toledo 51350008
23.94 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25920kg
Descrizione
La precisione delle misurazioni del pH dipende dalle soluzioni tampone utilizzate per la calibrazione. Queste soluzioni tampone di grado tecnico forniscono un tampone pH affidabile per l'uso regolare nella maggior parte delle applicazioni. (Gli elettrodi per pH devono essere calibrati almeno una volta al giorno prima delle misurazioni e dopo ogni lavaggio, rigenerazione o conservazione a lungo termine.)
- Tracciabilità a NIST e con specifica a due cifre decimali
- Pratici flaconi in plastica con tappo a vite per una manipolazione agevole
- Certificato di collaudo incluso ed etichetta esaustiva con tabella delle temperature
- SDS ed etichetta con informazioni conformi a GHS (Globally Harmonized System)
Specifica
Blu | |
Elettrodi per pH | |
250 ml | |
1 ciascuno | |
Tecnico |
Misurazione del pH, calibrazione degli elettrodi | |
9.21 | |
Inodore | |
Sì |