Learn More
Tampone tecnico con certificato DKD pH 7.00
Codice prodotto. 10711955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
1 ciascuno
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
1500mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10711955 250 mL Confezione da 6 1500mL
10709883 250 mL 1 ciascuno 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10711955 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51350044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    103.00€ / 1500mL
    Risparmia 21.00€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
The DKD (Deutscher Kalibrierdienst, German Calibration Service) certified buffers are the perfect product for regulated industries.
  • pH 7.00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Certified buffer pH 7.00, 6 x 250mL
pH 7.00
Quantità 250 mL
Imballaggio Confezione da 6