Learn More
Technical Buffer Sachets, Mettler Toledo™
Description
- Sachets guarantee fresh solution for every calibration
- Easy to use
Specifications
Specifications
| pH | 2 |
| Quantità | 30 x 20 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Imballaggio | Sachets |
Safety and Handling
Product Identifier
- buffer solution pH 2.00
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid anhydride, hydrochloric acid