Learn More
Tampone tecnico
Codice prodotto. 10201841
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Colorless
Incolore
Rosso
Verde
pH:
2
4.01
7
9.21
10.00
11
Dimensione della confezione:
250mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore pH Dimensione della confezione
10201841 Rosso 4.01 250mL
10383191 Blu 9.21 250mL
10343291 Colorless 10.00 250mL
10634091 Incolore 11 250mL
10598281 Colorless 2 250mL
10683701 Verde 7 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10201841 Fornitore Mettler Toledo Online N. del fornitore 51350004
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Un tampone pH affidabile e versatile. Le soluzioni tampone pH Mettler Toledo™ di grado tecnico sono specificate a due cifre decimali e sono tracciabili agli standard NIST. La soluzione codificata a colori viene fornita in un pratico flacone in plastica da 250 ml completa di etichette esaustive.
La precisione delle misurazioni del pH dipende dalle soluzioni tampone utilizzate per la calibrazione. Queste soluzioni tampone di grado tecnico forniscono un tampone pH affidabile per l'uso regolare nella maggior parte delle applicazioni. Gli elettrodi per pH devono essere calibrati almeno una volta al giorno prima delle misurazioni e dopo ogni lavaggio, rigenerazione o conservazione a lungo termine.
  • Tracciabile NIST e specificato con due cifre decimali
  • Bottiglie in plastica con pratico tappo a vite per una maggiore maneggevolezza
  • Include un certificato di prova e un'etichetta esaustiva con una tabella delle temperature
  • L'SDS e l'etichetta contengono informazioni secondo il sistema GHS (Globally Harmonised System, Sistema armonizzato a livello globale)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione del pH, calibrazione degli elettrodi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettrodi per pH
pH 4.01
Quantità 250 ml
Odore Inodore
Imballaggio 1 ciascuno
Tracciabilità a NIST Sì
Grado Caratteristiche