Learn More
Tampone tecnico
Descrizione
La precisione delle misurazioni del pH è direttamente proporzionale a quella delle soluzioni tampone impiegate per la calibrazione. Le soluzioni tampone tecniche offrono un tampone pH affidabile per l'uso normale con la maggior parte delle applicazioni. È necessario calibrare gli elettrodi per pH almeno una volta al giorno prima delle misurazioni e dopo ogni pulizia, rigenerazione o conservazione a lungo termine.
- Riconducibili alle specifiche NIST e precisi fino a due posizioni decimali
- Pratici flaconi in plastica con tappo a vite per una facile manipolazione
- Include un certificato di prova e un'etichetta esaustiva con una tabella delle temperature
- La SDS (scheda di sicurezza) e l'etichetta riportano informazioni di conformità con lo standard GHS (Globally Harmonized System)
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Da utilizzare con (applicazione) | pH measurement, electrode calibration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Electrode |
| pH | 2 |
| Quantità | 250 ml |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | 1 ciascuno |
| Tracciabilità a NIST | Sì |
| Grado | Caratteristiche |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5–1% Citric Acid, 0.01–0.1% Hydrogen chloride |
Sicurezza e movimentazione
- Technical buffer pH 2.00
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous