Learn More
Tampone tecnico
Beschreibung
pH measurements are only as accurate as the buffer solutions used for calibration purposes. These technical-grade buffer solutions provide a reliable pH buffer for regular use with most applications. (pH electrodes should be calibrated at least once a day prior to measurements and after every cleaning, regeneration or long-term storage.)
- NIST traceable and specified to two decimal places
- Handy screw-top plastic bottles for easy handling
- Includes a test certificate and no-fuss label with a temperature table
- SDS and label contains information according to GHS (Globally Harmonized System)
Spezifikation
Spezifikation
| Colore | Incolore |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazione del pH, calibrazione degli elettrodi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettrodi per pH |
| pH | 11 |
| Quantità | 250 ml |
| Odore | Odore lieve |
| Imballaggio | 1 ciascuno |
| Tracciabilità a NIST | Sì |
| Grado | Caratteristiche |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisopropilammina al 1–2.5% |
Sicherheit und Handhabung
- Technical buffer solution pH 11.00
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.