Learn More
Tampone tecnico
Descrizione
La precisione delle misurazioni del pH dipende dalle soluzioni tampone utilizzate per la calibrazione. Queste soluzioni tampone di grado tecnico forniscono un tampone pH affidabile per l'uso regolare nella maggior parte delle applicazioni. (Gli elettrodi per pH devono essere calibrati almeno una volta al giorno prima delle misurazioni e dopo ogni lavaggio, rigenerazione o conservazione a lungo termine.)
- Tracciabilità a NIST e con specifica a due cifre decimali
- Pratici flaconi in plastica con tappo a vite per una manipolazione agevole
- Certificato di collaudo incluso ed etichetta esaustiva con tabella delle temperature
- SDS ed etichetta con informazioni conformi a GHS (Globally Harmonized System)
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazione del pH, calibrazione degli elettrodi |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Elettrodi per pH |
| pH | 9.21 |
| Quantità | 250 ml |
| Odore | Inodore |
| Imballaggio | 1 ciascuno |
| Tracciabilità a NIST | Sì |
| Grado | Caratteristiche |