Learn More
Technical Calibration Buffer pH 1, Hanna Instruments™
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| pH | 1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 20 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Formulazione | Aqueous Buffer Solution |
| Odore | Odorless |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ph 1.00 Buffer Solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid