Learn More
Tecloftalam Imide, TRC
Codice prodotto. 30426815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30426815 25 mg 25mg
30411424 100 mg -
30426816 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30426815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT01371025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26491-30-5
Formula molecolare C14 H3 Cl6 N O2
Molecular Weight (g/mol) 429.9
Sinonimo 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, 3,4,5,6-tetrachloro-N-(2,3-dichlorophenyl)- (8CI), Tecloftalam-imide
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)isoindole-1,3-dione
SMILES Clc1cccc(N2C(=O)c3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3C2=O)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tecloftalam Imide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H3Cl6NO2/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(21)23)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H
Peso formulazione 426.8295