Learn More
Tedatioxetine hydrobromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16436277
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16436277 5 mg 5mg
16403558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16436277 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101755
MedChemExpress Tedatioxetine (Lu AA24530) hydrobromide acts as a serotonin and norepinephrine (NE)-preferring triple reuptake inhibitor (TRI) and 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 and α1A-adrenergic receptor antagonist. ,
Tedatioxetine (Lu AA24530) hydrobromide acts as a serotonin and norepinephrine (NE)-preferring triple reuptake inhibitor (TRI) and 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 and α1A-adrenergic receptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Tedatioxetine hydrobromide
CAS 960151-65-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22BrNS
Quantità 5 mg
Sinonimo Lu AA24530 hydrobromide
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (274.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2C3CCNCC3)C=C1.[H]Br
Molecular Weight (g/mol) 364.34
Peso formulazione 364.34
Percent Purity 98.44%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only