Learn More
Achrom™ 3.6m PTFE Tube, 10.2 x 12.8mm
Marca: Achrom™ BIOBLOCK/08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Specifica
Tube | |
10.2 mm | |
PTFE | |
3.6 m |
Marca: Achrom™ BIOBLOCK/08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Tube | |
10.2 mm | |
PTFE | |
3.6 m |