Learn More
Tegafur, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481846 500 mg 500mg
16427286 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481846 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17400
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Tegafur (FT 207; NSC 148958) is a chemotherapeutic 5-FU prodrug used in the treatment of cancers; is a component of tegafur-uracil.
Tegafur (FT 207
Specifica
Materiale o nome chimico Tegafur
CAS 17902-23-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H9FN2O3
Quantità 500 mg
Sinonimo FT 207 NSC 148958
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 48 mg/mL (239.80 mM)
SMILES O=C1NC(C(F)=CN1C2OCCC2)=O
Molecular Weight (g/mol) 200.17
Peso formulazione 200.17
Percent Purity 98.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only