Learn More
Tegobuvir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490387
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490387 50 mg 50mg
16456747 5 mg -
16444038 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16490387 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10544
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Specifica
Materiale o nome chimico Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H14F7N5
Quantità 50 mg
Sinonimo GS 333126 GS-9190
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Molecular Weight (g/mol) 517.4
Peso formulazione 517.4
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only