Learn More
Velp Scientifica™ Telescopic H-Stand
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Effortlessly lift and lower heavy accessories for more convenient experimentation. Stirrer can be moved with an adjustment handle, stands are compatible with all VELP Overhead Stirrers.
- Compatible with VELP Overhead Stirrers and Homogenizers
- For stable mounting and low-vibration operation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 22 lb. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 kg |
| Diametro (sistema metrico) | 34 mm (Rod) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | VELP Overhead Stirrers and Homogenizers |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stable Mounting and Low Vibration Operation |
| Altezza (sistema metrico) | 1015 mm |
| Tipo | Telescopic H-Stand |
| Dimensioni (L x P x A) | 430 x 461 x 1015 mm |
| Requisiti elettrici | No |