Learn More
Tellurium, 99.8%, (trace metal basis), powder, -200 mesh
Codice prodotto. 10716443 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10716443 25 g Glass bottle 25g
10676871 100 g Glass bottle 100g
10005973 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10716443 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315990250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Formula molecolare Te
Molecular Weight (g/mol) 127.60
Numero MDL MFCD00134062
InChI Key PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC Name tellurium
SMILES [Te]
Specifica
Punti di ebollizione 990.0°C
Materiale o nome chimico Tellurium
Punto di fusione 450.0°C
Colore Black to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Fieser 15,298
Indice di Merck 15, 9263
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Peso formulazione 127.6
Percent Purity 99.8%
Grado Base per metalli in tracce